Learn More
Tetrafluoroethylen, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
4 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Beschreibung
- Für die Verwendung in der Gaschromatographie (GC), zur Spurenanalyse von Kohlenwasserstoffen durch IR-Spektroskopie; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrachlorethylen |
CAS | 127-18-4 |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Summenformel | C2Cl4 |
MDL-Nummer | MFCD00000834 |
Menge | 4 l |
Relative Dichte | 1 l = 1.62 kg |
Synonym | Tetrachlorethylen, Tetrachloroethen, Perchlorethylen, Per, Ethen, Tetrachloro, Ethylentetrachlorid, Kohlenstoffdichlorid, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin |
InChI-Schlüssel | CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | ClC(Cl)=C(Cl)Cl |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetrachlorethylen
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrafluoroethylen, ULTRA RESI-ANALYZED™, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur