Learn More
Tetracarbonyldi-μ-Chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10563561
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetracarbonyldi-μ-Chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10563561
250 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10563561
Marke: Thermo Scientific Acros 197602500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14523-22-9
Summenformel C4Cl2O4Rh2
Molekulargewicht (g/mol) 388.75
MDL-Nummer MFCD00135610
InChI-Schlüssel FGKDXBICTVUSPK-UHFFFAOYSA-L
Synonym tetracarbonyldi-mu-chlorodirhodium i, rhodium carbonyl chloride i, rhodium i carbonyl chloride, rhodium i dicarbonyl chloride dimer, di-mu-chloro-tetracarbonyldirhodium i, chlorodicarbonylrhodium i dimer, 4co.cl2rh2, bis chlorodicarbonyl rhodium, tetracarbonyldi-, i-chlorodirhodium i, tetracarbonyldi-micron-chlorodirhodium iMehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name bis(λ¹-rhodium(1+)) tetrakis(methanidylidyneoxidanium) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Rh+].[Rh+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
Schmelzpunkt 121,0 °C
Farbe Braun bis rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (ex Rh)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [Rh(CO)2Cl]2
Menge 250 mg
UN-Nummer 2811
Merck Index 15, 8312
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents (except, aliphatic hydrocarbons)
Formelmasse 388.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle, kristallines Pulver oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number197602500,197600010
ChargennummerA0397504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number197602500,197600010
ChargennummerA0396918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number197602500,197600010
ChargennummerA0411456 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number197602500,197600010
ChargennummerA0408967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2022 Catalog Number197602500,197600010
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetracarbonyldi-μ-Chlorodirhodium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >