Learn More
Tetrabutylammoniumphosphat, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Beschreibung
- Für die Verwendung in der Ionenpaar-Chromatographie, Hochleistungsflüssigchromatographie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrabutylammoniumphosphat |
CAS | 5574-97-0 |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Summenformel | C16H38NO4P |
MDL-Nummer | MFCD00064526 |
Menge | 25 g |
Relative Dichte | 1 l = 0.00 kg |
Synonym | Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat, Tetrabutylammoniumphosphat, 1-Butanamin, N,N,N-Tributyl-, Phosphat 1:1, Tetra-n-Butyl-Ammoniumphosphat, Tetrabutylazaniumdihydrogenphosphat, Dihydrogenphosphat; Tetrabutylazanium, Dihydrogenphosphat; Tetrabutylammonium, Tetra-n-Butyl-Ammoniumdihydrogenphosphat, Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat-Ion, tetrabutylammonium ion dihydrogenphosphate ion |
InChI-Schlüssel | ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumphosphat, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur