Learn More
Tetrabutylammoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10498700
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrabutylammoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510114 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10498700
Marke: Thermo Scientific Acros 161270250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 311-28-4 | C16H36IN | 369.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
Chemische Identifikatoren
CAS 311-28-4
Summenformel C16H36IN
Molekulargewicht (g/mol) 369.38
MDL-Nummer MFCD00011636
InChI-Schlüssel DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium iodide, tetra-n-butylammonium iodide, tbai, tetrabutylazanium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid, tetrabutyl ammonium iodide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, iodide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium iodide, tetra-n-butylammoniumjodid czech, tetrabutylammonium ion iodide
PubChem CID 67553
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;iodid
SMILES [I-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium iodide
Schmelzpunkt 141°C to 150°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Glührückstand 1% max.
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NI
Menge 25 g
Fieser 05,646; 06,566; 07,355; 09,447; 11,501
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <5%
Formelmasse 369.36
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrabutylammonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetrabutylammoniumiodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >