Learn More
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat, 99 %, für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammonium-Wasserstoffsulfat, 99 %, für HPLC, ACROS Organics, Menge:500g, Verpackung:Glasflasche, farblos bis weiß, Gütegrad:HPLC, Schmelzpunkt:168 bis 172 °C, Molekulargewicht:339,53, Prozent Reinheit:99%
242.00 CHF - 2620.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 32503-27-8 |
---|---|
Summenformel | C16H37NO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 339.54 |
MDL-Nummer | MFCD00011637 |
InChI-Schlüssel | SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs |
PubChem CID | 94433 |
IUPAC-Name | Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium |
SMILES | OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | |||||
10095650
|
Thermo Scientific Acros
420100100 |
10 g | Glasflasche |
242.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10588132
|
Thermo Scientific Acros
420100500 |
50 g | Glasflasche |
1010.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10371351
|
Thermo Scientific Acros
420105000 |
500 g | Glasflasche |
2620.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für Ionenpaar-Chromatographie, PhasentransferkatalysatorChemical Identifiers
32503-27-8 | |
339.54 | |
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M | |
94433 | |
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H37NO4S | |
MFCD00011637 | |
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs | |
Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium |
Specifications
Tetrabutylammonium hydrogen sulfate | |
(0.005M in water) (1 cm cell vs water), (0.005M in water) (1 cm cell vs water) at 0nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 230nm, 0.05 max. at 210nm, 0.05 max. at 220nm, 0.15 max. at 200nm | |
Farblos bis Weiß | |
99% | |
[CH3(CH2)3]4NHSO4 | |
06,565; 07,354; 13,94 | |
Solubility in water: >50%. | |
OS([O-])(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
339.54 | |
339.53 | |
HPLC |
32503-27-8 | |
168.0°C to 172.0°C | |
Authentic | |
C16H37NO4S | |
MFCD00011637 | |
tetrabutylammonium hydrogen sulfate, tetrabutylammonium hydrogensulfate, tetrabutylammonium bisulfate, tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate, tbahs, tetrabutylammonium sulfate 1:1, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, sulfate 1:1, tetrabutylammonium hydrogen sulphate, tetrabutylazanium hydrogen sulfate, ipc-tba-hs | |
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M | |
Schwefelwasserstoff;tetrabutylazanium | |
94433 | |
99% | |
Pulver oder Kristalle |
Safety and Handling
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful if swallowed.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 251-068-5
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Tetrabutylammonium hydrogen sulfate
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.