Learn More
Tetrabutylammonium-difluorotriphenylstannat, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10502471
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrabutylammonium-difluorotriphenylstannat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10502471
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10502471
Marke: Thermo Scientific Acros 302590010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Reagenz für die Bildung von C-X-Bindungen, Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate
Namenshinweis 95%
CAS 139353-88-1
Schmelzpunkt 187°C to 193°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C34H51F2NSn
MDL-Nummer MFCD00192465
Menge 1 g
Synonym tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate, tetrabutylammonium difluorotriphenylstannate iv, tetrabutylammonium difluorotriphenyltin, tetrabutylammonium triphenyldifluorotin, tetrabutylammoniumdifluorotriphenylstannate, tetrabutylam-monium triphenyldifluorostannate, tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate, tetra-n-butylammonium difluorotriphenylstannate, difluorotriphenylstannanuide; tetrabutylammonium, difluoro triphenyl stannanuide; tetrabutylammonium
InChI-Schlüssel ODMXVCNGZGLSRS-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.C1=CC=C(C=C1)[Sn-](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(F)F
IUPAC-Name Difluor(triphenyl)stannanuid; Tetrabutylazanium
Molekulargewicht (g/mol) 630.48
PubChem CID 2733194
Formelmasse 630.48
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabutylammonium-difluorotriphenylstannat, 95 %, Thermo Scientific™ >