Learn More
Tetraethylammoniumchlorid Hydrat 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Phasentransferkatalysator
28.45 CHF - 262.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 37451-68-6 |
---|---|
Summenformel | C16H36ClN |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.92 |
MDL-Nummer | MFCD00011635 |
InChI-Schlüssel | NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0bMehr anzeigen |
PubChem CID | 16212273 |
IUPAC-Name | Tetrabutylazanium;chlorid;hydrat |
SMILES | [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10704092
|
Thermo Scientific Acros
432060050 |
5 g | Glasflasche |
28.45 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10714092
|
Thermo Scientific Acros
432060250 |
25 g | Glasflasche | N/A | ||||||
15189293
|
Thermo Scientific Acros
432061000 |
100 g | Glasflasche |
262.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 04-12-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
PhasentransferkatalysatorChemische Identifikatoren
37451-68-6 | |
277.92 | |
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M | |
16212273 | |
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36ClN | |
MFCD00011635 | |
tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0bMehr anzeigen | |
Tetrabutylazanium;chlorid;hydrat |
Spezifikation
Tetrabutylammonium chloride hydrate | |
37.0°C to 39.0°C | |
Echt | |
C16H36ClN | |
tetrabutylammonium chloride hydrate, tetrabutyl ammonium chloride hydrate, tetrabutylammonium chloride monohydrate, tetra-n-butylammonium chloride hydrate, tetrabutylammoniumchlorideh2o, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, monohydrate, tbac hydrate, bu4ncl.h2o, n-bu4ncl.h2o, ksc222g0b | |
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
277.92 | |
295.94 | |
Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
37451-68-6 | |
Weiß | |
95% min. (On dried substance) (Argentometry) | |
MFCD00011635 | |
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrabutylazanium;chlorid;hydrat | |
16212273 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Tetrabutylammonium chloride hydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.