Learn More
Tetrabenzylpyrophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397216
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrabenzylpyrophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397216
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11397216
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09083.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tetrabenzyl pyrophosphate is used in the preparation of phosphoryl derivatives of shikimic acid in the presence of LDA. It is used in the preparation of dibenzyl phosphoro fluoridate in the presence of cesium fluoride as a catalyst. It is also used as a precursor in pharmaceuticals and involved in the phosphorylation of inositol derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetrabenzylpyrophosphat wird bei der Herstellung von Phosphorylderivaten von Shikiminsäure in Gegenwart von LDA verwendet. Es wird bei der Herstellung von Dibenzylphosphorfluoritat in Gegenwart von Caesiumfluorid als Katalysator verwendet. Sie wird auch als Vorstufe in Pharmazeutika verwendet und ist an der Phosphorylierung von Inositol-Derivaten beteiligt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 990-91-0
Summenformel C28H28O7P2
Molekulargewicht (g/mol) 538.473
MDL-Nummer MFCD00051941
InChI-Schlüssel NSBNXCZCLRBQTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabenzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate, pyrophosphoric acid tetrabenzyl ester, tetrabenzylpyrophosphate, diphosphoric acid, tetrakis phenylmethyl ester, dibenzyl dibenzyloxyphosphoryl oxyphosphonate, benzyl pyrophosphate, acmc-209sbp, tetra benzyl pyrophosphate, tetrabenzyl diphosphate #Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 563183
IUPAC-Name Dibenzyl-Bs(phenylmethoxy)phosphorylphosphat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(OCC2=CC=CC=C2)OP(=O)(OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabenzyl pyrophosphate
Schmelzpunkt 58°C to 64°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2068292
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 538.48
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10239586 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL09083.03,L09083.06,L09083.MD
Chargennummer10153711 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL09083.03,L09083.06,L09083.MD
Chargennummer10188000 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL09083.03,L09083.06,L09083.MD
Chargennummer10149942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09083.03,L09083.06,L09083.MD
Chargennummer10162497 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL09083.03,L09083.06,L09083.MD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrabenzylpyrophosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >