Learn More
Tetraamminplatin(II)-Nitratlösung, Pt 3 bis 4 % w/w (enth. PT), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
183.00 CHF - 625.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20634-12-2
Summenformel H12N6O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 387.22
MDL-Nummer MFCD00011624
InChI-Schlüssel RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
IUPAC-Name platinum(2+) tetraamine dinitrate
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11345919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012167.NJ
0.5 g
183.00 CHF
0.50 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11335919
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
012167.NA
2 g
625.28 CHF
2 Gramm
Verfügbar ab: 30-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H240-H272
Heizung kann zu einer Explosion führen.
Kann das Brandoxidiergerät
verstärken.
GHS P Statement
P221-P210-P370+P378a-P410-P411a+P235-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
No smoking.
In case of fire: Use for extinction: CO2, powder or water spray.
Protect from sunlight.
Store at temperatures not exceeding 392°F.
Keep cool.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:5.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:NITRATE, ANORGANISCH, WÄSSRIGE LÖSUNG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tetraamminplatin(II)-Nitratlösung, Pt 3 bis 4 % w/w (enth. PT), Thermo Scientific Chemicals