Learn More
Tetraamminplatin(II)-nitrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 20634-12-2 | H12N6O6Pt | 387.22 g/mol
100.27 CHF - 865.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 20634-12-2
Summenformel H12N6O6Pt
Molekulargewicht (g/mol) 387.22
MDL-Nummer MFCD00011624
InChI-Schlüssel RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum dinitrate, tetrammineplatinum ii nitrate, tetraammineplatinum ii nitrate 1g, tetraammineplatinum ii nitrate, premion, platinum 2+ tetraamine dinitrate, tetraammineplatinum ii nitrate solution, pt w/w cont. pt
PubChem CID 146543
SMILES N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11314938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.01
0.25 g
100.27 CHF
0.25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11304938
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.03
1 g
258.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11394928
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
043897.06
5 g
865.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tetraammineplatinum(II) nitrate is widely utilized as a precursor to bimetallic Pt/Zn catalysts for the selective hydrogenation of crotonaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 243-929-9
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tetraamminplatin(II)-nitrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals