Learn More
Tetraallylzinn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7393-43-3 | C12H20Sn | 283.00 g/mol
107.00 CHF - 375.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7393-43-3
Summenformel C12H20Sn
Molekulargewicht (g/mol) 283.00
MDL-Nummer MFCD00008637
InChI-Schlüssel XJPKDRJZNZMJQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraallyltin, tetraallylstannane, tetrallylstannane, stannane, tetra-2-propenyl, stannane, tetraallyl, acmc-209osy, tetrakis prop-2-enyl stannane, stannane,tetra-2-propen-1-yl, tetrakis prop-2-en-1-yl stannane
PubChem CID 81878
IUPAC-Name Tetrakis(prop-2-enyl)stannan
SMILES C=CC[Sn](CC=C)(CC=C)CC=C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374849
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
071158.04
2 g
107.00 CHF
2 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11384849
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
071158.09
10 g
375.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applied as allyl transfer reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Satz
H300-H310-H330-H227-H315-H319
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Brennbare Flüssigkeit.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 230-987-5
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tetraallylzinn, 96 %, Thermo Scientific Chemicals