Learn More
Tetra-N-Propylammoniumperrhutenat(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11440328
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetra-N-Propylammoniumperrhutenat(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440328
0.5 g, 0.50 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Artikelnummer. 11440328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24511.02
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 114615-82-6 | C12H35NO4Ru | 358.485 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetra-n-Propylammoniumperruthenat ist ein katalytisches Oxidationsmittel, das in Verbindung mit N-Methylmorpholin-N-oxid zur Oxidation von primären & sekundären Alkoholen zu Aldehyden und Ketonen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Wärme, organischen Materialien, Metallpulver und Wärme lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114615-82-6
Summenformel C12H35NO4Ru
Molekulargewicht (g/mol) 358.485
MDL-Nummer MFCD00074914
InChI-Schlüssel HUCLFLGLPCVDMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, t-4-tetraoxoruthenate 1-
PubChem CID 127020979
IUPAC-Name Ruthenium;tetrapropylazanium;hydroxid;trihydrat
SMILES CCC[N+](CCC)(CCC)CCC.O.O.O.[OH-].[Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-propylammonium perruthenate(VII)
Schmelzpunkt 160°C (decomposition)
Menge 0.5 g
Strukturformel (CH3(CH2)2)4NRuO4
UN-Nummer UN1479
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 351.43
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10248961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 ArtikelnummerB24511.77,B24511.88,B24511.02
ChargennummerS06J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 ArtikelnummerB24511.02
Chargennummer10244343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/10/2022 ArtikelnummerB24511.77,B24511.88,B24511.02
Chargennummer10205222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB24511.77,B24511.88,B24511.02
ChargennummerC05Z011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB24511.77,B24511.88,B24511.02
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetra-N-Propylammoniumperrhutenat(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals >