Learn More
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480453
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480453
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11480453
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12626.AE
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tetra-n-butylammonium hydroxide, 40% w/w in methanol is used as a phase-transfer catalyst in organic synthesis especially for alkylation and condensation reactions. It is also used as a curing accelerator for epoxy resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetra-n-butylammoniumhydroxid, 40 % w/w. in Methanol wird als Phasentransferkatalysator in der organischen Synthese insbesondere für Alkylierungs- und Kondensationsreaktionen eingesetzt. Es wird auch als Aushärtebeschleuniger für Epoxidharze verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luftempfindlich und hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Säuren und korrodiert Metall.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2052-49-5
Summenformel C16H37NO
Molekulargewicht (g/mol) 259.48
MDL-Nummer MFCD00009425
InChI-Schlüssel VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
PubChem CID 2723671
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;hydroxid
SMILES [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium hydroxide
Dichte 0.91
Flammpunkt 18°C (64°F)
Geruch Alkoholähnlich
Brechungsindex 1.4
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3571228
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 259.48
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w in Methanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250551 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA12626.AP,A12626.AE,A12626.0F
Chargennummer10248211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA12626.AP,A12626.AE,A12626.0F
Chargennummer10246417 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberA12626.AE
Chargennummer10202011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog NumberA12626.AP,A12626.AE,A12626.0F
Chargennummer10245353 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog NumberA12626.AP,A12626.AE,A12626.0F
Name des Produkts
Tetra-n-Butylammoniumhydroxid, 40 % w/w in Methanol, Thermo Scientific Chemicals >