Learn More
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 1 M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. in THF wird als Reaktant zur Herstellung von dreifachen Monoamin-Wiederaufnahmehemmern als neue Generation von Antidepressiva, Oligoribonukleotiden mit phosphonatmodifizierten Verbindungen, konjugierten Diensäureestern unter Verwendung von Suzuki-Kupplungsreaktionen und Polyacetylenglykosiden eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in Arylalkylalkoholen durch Nozaki-Hiyama-Allylierung, katalysiert durch chirale Bipyridyldiol-Liganden und Chromtrichlorid. Es wird auch als Katalysator für die Silylierungsreaktionen verwendet. Darüber hinaus wird es als Fluoridionenquelle in organischen Lösungsmitteln sowie zur Entschützung von Silylethergruppen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Terahydrofuran, Acetonitril, Dimethylsulfoxid und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff.
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. in THF wird als Reaktant zur Herstellung von dreifachen Monoamin-Wiederaufnahmehemmern als neue Generation von Antidepressiva, Oligoribonukleotiden mit phosphonatmodifizierten Verbindungen, konjugierten Diensäureestern unter Verwendung von Suzuki-Kupplungsreaktionen und Polyacetylenglykosiden eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in Arylalkylalkoholen durch Nozaki-Hiyama-Allylierung, katalysiert durch chirale Bipyridyldiol-Liganden und Chromtrichlorid. Es wird auch als Katalysator für die Silylierungsreaktionen verwendet. Darüber hinaus wird es als Fluoridionenquelle in organischen Lösungsmitteln sowie zur Entschützung von Silylethergruppen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Terahydrofuran, Acetonitril, Dimethylsulfoxid und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetra-n-butylammonium fluoride |
Dichte | 0.903 |
Flammpunkt | −17°C (1°F) |
Strukturformel | [CH3(CH2)3]4NF |
Menge | 25 mL |
UN-Nummer | UN2924 |
Beilstein | 3570522 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents. |
Formelmasse | 261.47 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride
Name des Produkts
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 1 M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur