Learn More
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 1 M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11433254
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 1 M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433254
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11433254
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10588.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Tetra-n-butylammoniumfluorid, 1M soln. in THF wird als Reaktant zur Herstellung von dreifachen Monoamin-Wiederaufnahmehemmern als neue Generation von Antidepressiva, Oligoribonukleotiden mit phosphonatmodifizierten Verbindungen, konjugierten Diensäureestern unter Verwendung von Suzuki-Kupplungsreaktionen und Polyacetylenglykosiden eingesetzt. Es spielt eine wichtige Rolle in Arylalkylalkoholen durch Nozaki-Hiyama-Allylierung, katalysiert durch chirale Bipyridyldiol-Liganden und Chromtrichlorid. Es wird auch als Katalysator für die Silylierungsreaktionen verwendet. Darüber hinaus wird es als Fluoridionenquelle in organischen Lösungsmitteln sowie zur Entschützung von Silylethergruppen eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Terahydrofuran, Acetonitril, Dimethylsulfoxid und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 429-41-4
Summenformel C16H36FN
Molekulargewicht (g/mol) 261.47
MDL-Nummer MFCD00011747
InChI-Schlüssel FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
IUPAC-Name Tetrabutylazanium;Fluorid
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butylammonium fluoride
Dichte 0.903
Flammpunkt −17°C (1°F)
Strukturformel [CH3(CH2)3]4NF
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3570522
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with terahydrofuran,acetonitrile,dimethyl sulfoxide and organic solvents.
Formelmasse 261.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M Lsg. in THF
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10241761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA10588.AE,A10588.AP,A10588.AC
Chargennummer10241703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2024 Catalog NumberA10588.AE,A10588.AP,A10588.AC
Chargennummer10241399 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2022 Catalog NumberA10588.AE,A10588.AP,A10588.AC
Chargennummer10233336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/04/2022 Catalog NumberA10588.AE,A10588.AP,A10588.AC
Chargennummer10186496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10588.AE,A10588.AP,A10588.AC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetra-n-butylammonium fluoride, 1M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tetrahydrofuran, Tetra-n-butylammonium fluoride
Name des Produkts
Tetra-n-Butylammoniumfluorid, 1 M Lsg. in THF, Thermo Scientific Chemicals >