Learn More
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid-Lösung, 0.1 M (0.1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
230.88 CHF - 1540.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 2052-49-5 |
---|---|
Summenformel | C16H37NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 259.48 |
MDL-Nummer | MFCD00009425 |
InChI-Schlüssel | VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 |
PubChem CID | 2723671 |
IUPAC-Name | Tetrabutylammonium-Hydroxid |
SMILES | [OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10588050
|
Fisher Chemical
J/8750/08 |
500 mL | Bernsteinfarbene Glasflasche |
230.88 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10305810
|
Fisher Chemical
J/8750/15 |
1 L | Bernsteinfarbene Glasflasche |
378.00 CHF
1 Liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10152100
|
Fisher Chemical
J/8750/17 |
2.5 L | Bernsteinfarbene Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||||
11408972
|
Fisher Chemical
J/8750/24 |
10 L | Beutel in Box | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Tetra-N-Butyl-Ammoniumhydroxid-Lösung 0,1 M (0,1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für die volumetrische Analyse
Chemische Identifikatoren
2052-49-5 | |
259.48 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
2723671 | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H37NO | |
MFCD00009425 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
Tetrabutylammonium-Hydroxid |
Spezifikation
2052-49-5 | |
Flüssig | |
MFCD00009425 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
Tetrabutylammonium-Hydroxid | |
2723671 |
Farblos | |
C16H37NO | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.47g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H370-Schädigt die Organe.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetra-N-Butyl Ammoniumhydroxid-Lösung, 0.1 M (0.1 N) in Toluol/Methanol, gebrauchsfertige Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical