Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Soda lime, Without Rim, Thin Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
66.45 CHF - 212.00 CHF
Spezifikation
Material | Kalknatronglas |
---|---|
Form | Cylindrical |
Sterilität | Unsteril |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Graduated | No |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17981122
|
Fisherbrand™
90101217 |
6 mL | 75 mm | 12 mm |
66.45 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17961142
|
Fisherbrand™
90101218 |
10 mL | 100 mm | 13 mm |
96.10 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17941142
|
Fisherbrand™
90101219 |
15 mL | 100 mm | 16 mm |
130.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17921132
|
Fisherbrand™
90101220 |
19 mL | 125 mm | 16 mm |
137.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17931132
|
Fisherbrand™
90101221 |
23 mL | 150 mm | 16 mm |
153.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17911132
|
Fisherbrand™
90101222 |
25 mL | 160 mm | 16 mm |
212.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for these work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from soda lime glass
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- Available with beaded rim or straight rim
- With round bottom
Specifications
Kalknatronglas | |
Unsteril | |
No | |
Test Tube |
Cylindrical | |
Nicht autoklavierbar | |
Nicht enthalten |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.