Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
30.40 CHF - 55.15 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15852285
|
Fisherbrand™
90106153 |
3 mL | 75 mm | 10 mm |
48.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17921152
|
Fisherbrand™
90106192 |
5 mL | 75 mm | 12 mm |
30.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17951132
|
Fisherbrand™
90106193 |
13 mL | 100 mm | 16 mm |
50.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17941132
|
Fisherbrand™
90106194 |
17 mL | 125 mm | 16 mm |
51.70 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17901152
|
Fisherbrand™
90106196 |
21 mL | 150 mm | 16 mm |
53.40 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17961122
|
Fisherbrand™
90106186 |
21 mL | 160 mm | 16 mm |
54.05 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17931152
|
Fisherbrand™
90106197 |
27 mL | 150 mm | 18 mm |
55.15 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17911152
|
Fisherbrand™
90106198 |
53 mL | 150 mm | 24 mm |
42.60 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
17971122
|
Fisherbrand™
90106187 |
57 mL | 150 mm | 25 mm |
44.30 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Transferring substances and liquids into other states of aggregation and thus initiating further reactions is very important for the daily work in the laboratory. A wide variety of vessels, apparatus and equipment are used for this work. Reaction controls, test series and preliminary samples are usually carried out in test tubes due to the small amounts of substance removed.
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Thick-walled and therefore mechanically very resistant
- With round bottom
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall