Learn More
Velp Scientifica™ Teströhrchen
Erleichtern die Stickstoffanalyse und Proteinbestimmung. Velp Scientifica™ Teströhrchen für Aufschlusseinheiten sind für den Einsatz mit Velp Scientifica™ Kjeldahl Aufschlusseinheiten vorgesehen.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000146
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11725654
  • 127.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 6 Test Tubes/Box
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Anzahlen erhältlich
  • In verschiedenen Größen und Durchmessern erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchen
26 mm
6 Tubes/ Box
100 ml
Digesters DK 20/26, DKL 42/26 und UDK Distillationseinheiten
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Teströhrchen > Außendurchmesser: 26 mm