Learn More
Julabo™ Reagenzglasgestelle für offenes Wärmebad
Marke: Julabo™ 8970383
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Gestell für Reagenzgläser | |
SW22, SW23, TW12, TW20, TW8 Schüttelwasserbad | |
21 Reagenzgläser, Durchm. 30/31 mm | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Julabo™ Reagenzglasgestelle für offenes Wärmebad > Polypropylen; fasst 21 Reagenzgläser, Durchm.:30/31mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur