Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Mix and match these shaker test tube racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory.
443.80 CHF - 476.30 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzglasgestell |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MaxQ™ Schüttler-Plattform |
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Array | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11719518
|
Thermo Scientific™
30191 |
1,5-ml-Röhrchen | 4 x 6 | Blau |
476.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11875820
|
Thermo Scientific™
30190 |
1,5 ml-Röhrchen | 8 x 12 | Blau |
462.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11436358
|
Thermo Scientific™
30181 |
10 bis 13 mm-Röhrchen | 6 x 6 | Rot |
456.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10174383
|
Thermo Scientific™
30180BI |
10 bis 13 mm-Röhrchen | 6 x 12 | Rot |
455.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10794214
|
Thermo Scientific™
30183 |
14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen | 6 x 6 | Orange |
445.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10031913
|
Thermo Scientific™
30182 |
14 bis 16 mm-Röhrchen, 15 ml-Zentrifugenröhrchen | 6 x 12 | Orange |
445.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11476358
|
Thermo Scientific™
30185 |
17 bis 20 mm-Röhrchen | 4 x 5 | Weiß |
462.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10417883
|
Thermo Scientific™
30184 |
17 bis 20 mm-Röhrchen | 4 x 10 | Weiß |
443.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11486358
|
Thermo Scientific™
30187 |
21 bis 25 mm-Röhrchen | 4 x 4 | Blau |
450.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11426358
|
Thermo Scientific™
30186 |
21 bis 25 mm-Röhrchen | 4 x 10 | Blau |
451.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11466358
|
Thermo Scientific™
30188 |
26 bis 30 mm-Röhrchen | Array 3 x 8 | Grün |
443.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11496358
|
Thermo Scientific™
30189 |
26 bis 30 mm-Röhrchen, 50 ml-Zentrifugenröhrchen | 3 x 3 | Grün |
448.80 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Racks are available in a multitude of sizes, arrays, and colors. Compatible with MaxQ shaker platforms.Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
MaxQ™ Schüttler-Plattform |