Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Mix and match these shaker test tube racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory.
Marke:  Thermo Scientific™ 30184
Additional Details : Gewicht : 3.62870kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10417883
  • 443.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Gestelle sind in einer Vielzahl von Größen, Arrays und Farben erhältlich. Mit MaxQ-Schüttlerplattformen kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
4 x 10
17 bis 20 mm-Röhrchen
MaxQ™ Schüttler-Plattform
White; 17 bis 20 mm ; 4 x 10 Array
Weiß
40
Sonderangebote
Serviceleistungen