Learn More
Velp Scientifica™ Teströhrchengestell
Velp Scientifica™ Reagenzglasgestell ist ein wichtiges Zubehör zum Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
67.20 CHF - 71.85 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Reagenzglasgestell |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | OCB |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Positionen | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15359564
|
Velp Scientifica™
A00000092 |
20 | 20 Röhrchen mit 17 mm Durchm. |
69.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15369564
|
Velp Scientifica™
A00000093 |
36 | 36 Röhrchen mit 11 mm Durchm. |
71.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15368131
|
Velp Scientifica™
A00000094 |
7 | 7 Röhrchen mit 29 mm Durchmesser |
67.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Vollständig transparent für eine dauerhafte Sichtkontrolle
- Unterstützt verschiedene Reagenzglasgrößen
Spezifikation
Reagenzglasgestell | |
OCB | |
Polycarbonat |