Learn More
Velp Scientifica™ Teströhrchengestell
Velp Scientifica™ Reagenzglasgestell ist ein wichtiges Zubehör zum Velp Scientifica™ (OCB) Open Circulating Bath.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000093
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15369564
  • 71.85 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollständig transparent für eine dauerhafte Sichtkontrolle
  • Unterstützt verschiedene Reagenzglasgrößen
Spezifikation
Spezifikation
Reagenzglasgestell
36 Röhrchen mit 11 mm Durchm.
36
OCB
Polycarbonat