Learn More
Labconco™ Reagenzglas/Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen:FreeZone™ Gefriertrockenzubehör
Rundes Gestell für 12-13 mm-Reagenzgläser und Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke:  Labconco™ 7379001
353.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15960291
  • 361.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
Rundes Reagenzglas/Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen
  • Fasst bis zu 104 Röhrchen von 12 bis 13 mm
  • Aus Edelstahl des Typs 304
  • Enthält Boden- und Adapterplatte für (104) Mikrozentrifugenröhrchen
  • Ideal für den Einsatz mit runden Produktregalen (beheizt oder nicht beheizt)
  • Abmessungen:9 in. Durchmesser x 1 in. H
Spezifikation
Spezifikation
Tube Rack
0
Einlegeböden für runde Produkte (beheizt oder nicht beheizt)
9 in.
9 in.
1,8 lb.
104 Tubes
Edelstahl (304)
Gestell aus Edelstahl und 1 Adapterplatte aus Edelstahl für Mikrozentrifugenröhrchen
2,5 in.
2,8 lb.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Reagenzglas/Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen:FreeZone™ Gefriertrockenzubehör > Rund; Reagenzglas/Gestell für Mikrozentrifugenröhrchen