Learn More
Biochrom Reagenzglashalter für Ultrospec 7000/8000/9000
Entwickelt für die Aufnahme von Reagenzgläsern mit einem Durchmesser von 10 bis 24 mm und einer Höhe von 160 mm in den Ultraspec 7000, 8000 und 9000 Spektralphotometern. Ersetzt den Standard-Einzelzellenhalter. Einfache Installation durch den Bediener mit nur einer Rändelschraube, die vorne am Zellenfach entfernt werden kann.
Marke: Biochrom 80-7100-11
Beschreibung
- Für Ultrospec 7000/8000/9000
- Passt auf Röhrchen 10 bis 24 mm Durchmesser und bis zu 160 mm Höhe
- Passt auf Probenraum-Standardgrundplatten
- Kann in wenigen Sekunden geändert werden
Spezifikation
Ultrospec 7000/8000/9000 | |
0.4 to 0.9 in. | |
Für Teströhrchen mit einem Durchmesser von 10 bis 24 mm und einer Höhe von 160 mm |
Reagenzglashalter | |
10 bis 24 mm | |
Kohlefaser |