Learn More
Kartell™ PTFE-Zentrifugenröhrchen, 18x100mm, zylindrisch, mit Rundboden
Hergestellt aus PTFE für gute chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Das zylindrische Kartell™ PTFE Teströhrchen eignet sich ideal für die Verwendung mit lebensmittelrelevanten Inhalten.
Marke:  Kartell™ 0140500
Artikelnummer. 10634432
  • 37.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
  • Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
  • Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
100 mm
17 mL
Weiß
PTFE
Zylindrisch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ PTFE-Zentrifugenröhrchen, 18x100mm, zylindrisch, mit Rundboden > dimVolumeMetric: 17 ml