Learn More
Kartell™ PTFE-Zentrifugenröhrchen, 18x120mm, konisch
Hergestellt aus PTFE für gute chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit. Das konische Kartell™ PTFE Teströhrchen eignet sich ideal für die Verwendung mit lebensmittelrelevanten Inhalten.
Marke:  Kartell™ 0140000
Artikelnummer. 10727741
  • 39.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-09-2025
Beschreibung
  • Ausgezeichnete chemische, mechanische und Hitzebeständigkeit
  • Widerstehen kontinuierlich Temperaturen bis zu 250 °C
  • Widerstehen für kurze Intervalle Temperaturen bis zu 300 °C
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
18 mm
Weiß
PTFE
Konisch
25.000 x g max.
120 mm
18 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ PTFE-Zentrifugenröhrchen, 18x120mm, konisch > dimVolumeMetric: 18 ml