Learn More
Reagenzglasbürsten, mit Nylon-Kopf
Features fan shaped end. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes with Nylon Head thoroughly cleans test tubes.
Marke:  PINNACLE Brush T664
Artikelnummer. 12881954
  • 12.10 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • With fan-shaped end
  • Galvanised steel wire handle
  • Nylon fill
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste
Stahldraht
Teströhrchen
6 cm
10/Packung
Nylon
11.5 mm
19 cm
13 cm
Brush Circumference: 5 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Reagenzglasbürsten, mit Nylon-Kopf > Head Diameter: 11mm