Learn More
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten, mit Baumwoll-Büschelspitze
Mit Baumwollgarn-Spitze. Die Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten mit Baumwollgarn-Spitze haben einen verzinkten Stahldrahtgriff.
Marke:  Pinnacle Brush™ T669
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12318338
  • 30.65 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Spitze aus Baumwollgarn
  • Metallgriff
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste
Stahldraht
25 mm
22 cm
15 cm
Brush Circumference: 11 cm
Faser
3.5 cm
Teströhrchen
7 cm
10 Packungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten, mit Baumwoll-Büschelspitze > Kopfdurchmesser: 25 mm