Learn More
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Reagenzgläsern und anderen schwer erreichbaren Instrumenten. Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten werden in Packungen mit 10 geliefert.
Marke:  Pinnacle Brush™ T666
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12891954
  • 27.30 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hervorragend geeignet für die Reinigung von schmalen Reagenzgläsern und anderen schwer zugänglichen Instrumenten.Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten werden in Packungen mit 10 Stück geliefert.
  • Auf verzinkten Stahldrahtgriffen
  • Mit fächerförmigem Ende
  • Mit Borsten oder Nylonspitzen
  • Erhältlich für Röhrchen mit unterschiedlichem Durchmesser
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchen-Bürste
Stahldraht
3.2 cm
Teströhrchen
5.5 cm
10 Packungen
Nylon
Weiß
28 mm
22 cm
16.5 cm
Brush Circumference: 10 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pinnacle Brush™ Reagenzglasbürsten > Kopfdurchm.: 28 mm; zur Verwendung mit: Teströhrchen mit 16–25 mm Durchmesser; Kopf: Weißes Nylon