Learn More
Retsch™ Testsiebe mit Mikro-Netzgrößen
Retsch™ Testsiebe bestehen aus einem festen Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Stabilität, was zuverlässige Siebeergebnissen ermöglicht.
Marke:  Retsch™ 60.131.000212
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15650379
  • 141.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochwertige Fügetechnik garantiert dauerhaft straffes Drahtgeflecht
  • Einteiliger Siebrahmen aus Guss und nahtloses Maschengelenk verhindern Kreuzkontamination
  • Siebrahmen aus Edelstahl mit hoher Formstabilität
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung dank hochlegiertem Edelstahl
  • Hervorragende Produktqualität durch umfangreiche optische Prüfung
  • Maximale Stabilität und optimale Abdichtung bei Verwendung in Siebstapeln durch den in der Aussparung platzierten und dafür vorgesehenen O-Ring
  • Klare und präzise Beschriftung der Siebe mit vollständiger Rückverfolgbarkeit durch individualisierte Lasergravur
Spezifikation
Spezifikation
212 μm
DIN ISO 3310-1
Kalibrierungszertifikat
200 mm
Analysesieb
Edelstahl
50 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Retsch™ Testsiebe mit Mikro-Netzgrößen > Porengröße:212 μm