Learn More
TES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11464847
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
TES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464847
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11464847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21819.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7365-44-8 | C6H15NO6S | 229.247 g/mol
TES plays an important role in production of pH buffers for a biological system. It is used to make zwitterionic buffer solutions in the pH range 6.8-8.2. It is used in molecular biology, diagnosis, cell culture, pharmacy, agrochemical and pharmaceuticals. It is also used in the study of succinate oxidation and one of the components of test yolk buffer medium used in refrigeration of semen and transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
TES spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von pH-Puffern für ein biologisches System. Wird zur Herstellung zwitterionischer Pufferlösungen im pH-Bereich von 6.8 bis 8.2 herzustellen. Wird in der Molekularbiologie, Diagnostik, Zellkultur, Pharmazie, Agrochemie und Pharmazie verwendet. Wird zudem in Studien zur Succinatoxidation verwendet und ist eine der Komponenten des Test-Eigelb-Puffermediums, das zur Kühllagerung und zum Kühltransport von Sperma verwendet wird.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7365-44-8
Summenformel C6H15NO6S
Molekulargewicht (g/mol) 229.247
MDL-Nummer MFCD00007532
InChI-Schlüssel JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tes, n-tris hydroxymethyl methyl-2-aminoethanesulfonic acid, tes buffer, tes free acid, ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-bis hydroxymethyl ethyl amino, 2-1,3-dihydroxy-2-hydroxymethyl propan-2-yl amino ethanesulfonic acid, 2-2-hydroxy-1,1-dihydroxymethyl-ethylamino-ethanesulfonic acid, tris hydroxymethyl methyl-2-aminomethane sulfonic acid, 2-tris hydroxymethyl methylamino ethane-1-sulphonic acid, n-tri hydroxymethyl methyltaurine
PubChem CID 81831
ChEBI CHEBI:44356
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]ethansulfonsäure
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material TES
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel (HOCH2)3CNHCH2CH2SO3H
Menge 50 g
Beilstein 1957061
Merck Index 14,9176
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 229.25
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254686 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB21819.30,B21819.09,B21819.18
Chargennummer10248694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberB21819.30,B21819.09,B21819.18
Chargennummer10248347 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog NumberB21819.30,B21819.09,B21819.18
Chargennummer10245379 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2023 Catalog NumberB21819.30,B21819.09,B21819.18
Chargennummer10191852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB21819.30,B21819.09,B21819.18
Name des Produkts
TES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >