Learn More
Tert-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470498
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tert-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470498
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11470498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24639.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 594-39-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 594-39-8
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00008056
InChI-Schlüssel GELMWIVBBPAMIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-amylamine, tert-pentylamine, 2-butanamine, 2-methyl, t-amylamine, 1,1-dimethylpropylamine, 2-methyl-2-butylamine, 2-amino-2-methylbutane, 2-methyl-butan-2-amine, 1,1-dimethyl-1-propylamine, t-pentylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68986
ChEBI CHEBI:84236
IUPAC-Name 2-Methylbutan-2-amin
SMILES CCC(C)(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Pentylamine
Dichte 0.746
Siedepunkt 76°C to 78°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.3995
Menge 25 g
UN-Nummer UN1106
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB24639.22,B24639.14,B24639.500ML
ChargennummerN14E046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2025 Catalog NumberB24639.22,B24639.14,B24639.500ML
Chargennummer10247071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Catalog NumberB24639,B24639.22,B24639.14
ChargennummerG23Y042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24639.22,B24639.14
Chargennummer10195923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB24639.22,B24639.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Pentylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Amylamine
Name des Produkts
Tert-Pentylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >