Learn More
Tert-Nitrosobutandimer, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Nitrosobutane dimer is used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies. Spin trap reagent, Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Der tert-Nitrosobutandimer wird als Spin-Trapping-Reagenz in Elektronenspin-Resonanzstudien eingesetzt. Spin-Trapping-Reagenz, Reaktant, das an der Synthese von luftstabilem π-Radikal auf Basis von Corannulen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in 5 % Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Nitrosobutane dimer |
Schmelzpunkt | 88°C to 92°C (sublimation) |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 5% chloroform. |
Formelmasse | 174.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10247204 | Analysenzertifikat | 10/07/2023 | L00462.MD,L00462.03,L00462 |
10244528 | Analysenzertifikat | 15/11/2022 | L00462.MD,L00462.03 |
10215957 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L00462.MD,L00462.03 |
FA033647 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L00462.MD,L00462.03 |
10229538 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 | L00462.MD,L00462.03 |