Learn More
tert-Butylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15425355
tert-Butylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425355
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15425355
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58351.AD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei Kreuzcoupilly-Reaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln, Wärme, Säuren und Wate fernhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 7565-59-5
Dichte 0.966
Summenformel C4H9BrZn
Strukturformel (CH3)3CZnBr
MDL-Nummer MFCD00671989
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive; May form a precipitate
Synonym tert-butylzinc bromide, bromo-t-butylzinc, bromo tert-butyl zinc, zinc, bromo 1,1-dimethylethyl, tert-butylzinc bromide, 0.50 m in thf, tert-butylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, tert-butylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, tert-butylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel HGPHQCSSTFBAML-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[C-](C)C.[Zn+]Br
IUPAC-Name Bromzink(1+);2-methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 202.4
PubChem CID 4616895
Formelmasse 202.4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butylzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >