Learn More
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10204040
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10204040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10204040
Marke: Thermo Scientific Acros 107875000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 98-06-6 | C10H14 | 134.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-06-6
Summenformel C10H14
Molekulargewicht (g/mol) 134.22
MDL-Nummer MFCD00008816
InChI-Schlüssel YTZKOQUCBOVLHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butylbenzene, benzene, 1,1-dimethylethyl, benzene, tert-butyl, 2-methyl-2-phenylpropane, phenyltrimethylmethane, pseudobutylbenzene, dimethylethylbenzene, trimethylphenylmethane, 1,1-dimethylethylbenzene, tert-butyl benzene
PubChem CID 7366
IUPAC-Name tert-Butylbenzol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylbenzene
Schmelzpunkt -58.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 169.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(CH3)3
Brechungsindex 1.492
Menge 500 mL
Beilstein 05, 415
Merck Index 15, 1553
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.03g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene
Viskosität 1.15 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.22
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer107870010,107875000,107870025
ChargennummerA0465163 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/08/2024 Artikelnummer107870010,107875000,107870025
ChargennummerA0429049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/10/2023 Artikelnummer107870010,107875000,107870025
ChargennummerA0449810 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Artikelnummer107870010,107875000,107870025
ChargennummerA0395180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer107870010,107875000,107870025
Name des Produkts
tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >