Learn More
Peroxyessigsäure-tert-butylester, 50 % Lsg. in arom. freiem Lösungsbenzin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10758922
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Peroxyessigsäure-tert-butylester, 50 % Lsg. in arom. freiem Lösungsbenzin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10758922 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
Artikelnummer. 10758922
Marke: Thermo Scientific Acros 349862500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Radikalstarter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl peroxyacetate
Farbe Nicht benannt
Namenshinweis 50% Solution In Aromatic Free Mineral Spirit
CAS 107-71-1, 64742-48-9
Summenformel C6H12O3
MDL-Nummer MFCD00048240
Synonym tert-butyl peroxyacetate, t-butyl peracetate, tert-butyl peracetate, lupersol 70, t-butyl peroxyacetate, ethaneperoxoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, trigonox f-c50, unii-fj3f3s50cs, peroxyacetic acid, tert-butyl ester, fj3f3s50cs
InChI-Schlüssel SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)OOC(C)(C)C
IUPAC-Name Tert-Butylalkohol
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
PubChem CID 61019
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 49 to 51%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 mL
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2024 Catalog Number349862500
ChargennummerA0440691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog Number349862500
ChargennummerA0440691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2022 Catalog Number
ChargennummerA0405944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog Number349862500
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl peroxyacetate, 50% solution in aromatic free mineral spirit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Organisches Peroxid Typ C & D
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Peroxyessigsäure-tert-butylester, 50 % Lsg. in arom. freiem Lösungsbenzin, Thermo Scientific Chemicals >