Learn More
Tert-Butylmethylether, HPLC-Gütegrad, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308458
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tert-Butylmethylether, HPLC-Gütegrad, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308458
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Artikelnummer. 11308458
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040477.K2
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Läsungsmittel für die Chromatographie
Used as a Chromatography solvent. Acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline(oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -109°C
Dichte 0.742 g/mL
Siedepunkt 55°C to 56°C
Menge 1 L
Flammpunkt -25°C (-13°F)
Geruch mild
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.369
UN-Nummer UN2350
Beilstein 1730942
Merck Index 14,6032
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Highly soluble in ethanol and ethyl ether.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl methyl ether
Name des Produkts
Tert-Butylmethylether, HPLC-Gütegrad, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >