Learn More
tert-Butylmethylether, HPLC-Gütegrad, ≥99 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl methyl ether is used as a solvent for chromatography and in the manufacturing of chemicals, drugs, and drug intermediates. It is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography. It acts as a fuel component in fuel for gasoline engines. They raise the oxygen content of gasoline (oxygenates).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Unter Argonatmosphäre verpackt.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl methyl ether |
Schmelzpunkt | -109°C |
Dichte | 0.742 g/mL |
Siedepunkt | 55°C to 56°C |
Menge | 1 L |
Flammpunkt | -25°C (-13°F) |
Geruch | mild |
Verpackung | ChemSeal™ Flasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.369 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl tert-butyl ether