Learn More
Tert-Butyl Methylether, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, Honeywell™ Artikelnummer.: 15666120
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Tert-Butyl Methylether, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, Honeywell™
Artikelnummer. 15666120
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15666120
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 6505601L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, 99.9 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylmethylether
CAS 1634-04-4
Dichte 0.74 g/ml bei 25 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.151
Flammpunkt −33 °C (−27.4 °F)
Zündpunkt 705 °F
Summenformel C5H12O
Strukturformel (CH3)3COCH3
MDL-Nummer MFCD00008812
UN-Nummer UN2398
Beilstein 1730942
Synonym tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formelmasse 88.15 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylmethylether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tert-Butyl Methylether, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, Honeywell™ >