Learn More
tert-Butylmethylether CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 L
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butylmethylether |
Namenshinweis | für HPLC |
Dichte | 0.74 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 55 °C bis 56 °C |
Menge | 2.5 l |
Brechungsindex | n20/D1.369 |
Strukturformel | (CH3)3COCH3 |
Beilstein | 1730942 |
Synonym | tert.-Butylmethylether, Methyl-tert-Butylether, Methyl-t-Butylether, t-Butylmethylether, Methyl-tertiär-Butylether, Propan, 2-Methoxy-2-methyl, 2-Methyl-2-Methoxypropan, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane |
SMILES | CC(C)(C)OC |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butylmethylether CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.8 %, Honeywell Riedel-de Hëan™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur