Learn More
Tert.-Butylmethylether, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10197343
Zum Warenkorb hinzufügen
Tert.-Butylmethylether, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10197343
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10197343
Marke: Thermo Scientific Acros 390480010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Farbe Farblos
Azidität 0.0005 meq/g max.
Dichte 0.7404g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.7404
Strukturformel (CH3)3COCH3
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max.
Merck Index 15, 6106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1999257 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number390480025,390480010
Chargennummer2050641 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number390480025,390480010
Chargennummer2216173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog Number390480025,390480010
ChargennummerA0461281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number390480025,390480010
ChargennummerA0459432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2024 Catalog Number390480025,390480010
Name des Produkts
Tert.-Butylmethylether, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals >