Learn More
tert.-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11328905
Zum Warenkorb hinzufügen
tert.-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328905
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11328905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14030.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Chromatographie-Lösungsmittel verwendet. Dient als Kraftstoffkomponente im Kraftstoff für Ottomotoren. Erhöht den Sauerstoffgehalt von Benzin (Oxygenate).
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -109°C
Dichte 0.742
Siedepunkt 55°C to 56°C
Menge 500 mL
Flammpunkt −25°C (−13°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.369
UN-Nummer UN2350
Merck Index 146032
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol and ethyl ether. Immiscible with water.
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 0.99
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2409205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberL14030.AP,L14030.AU,L14030.0F
Chargennummer2495395 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL14030.AP,L14030.AU,L14030.0F
Chargennummer2499731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL14030.AP,L14030.AU,L14030.0F
ChargennummerU16K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberL14030.AP,L14030.AU,L14030.0F
ChargennummerT22K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Catalog NumberL14030.AP,L14030.AU,L14030.0F
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert.-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >