Learn More
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10194373
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194373
10 L, Kunststoff-Fass
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Artikelnummer. 10194373
Marke: Thermo Scientific Acros 177040100
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1634-04-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1634-04-4
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00008812
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.7404g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Menge 10 L
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoff-Fass
Physikalische Form Pulver oder Nadeln
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Prozentgehaltsbereich 99%
Relative Dichte 0.7404
Strukturformel (CH3)3COCH3
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 381
Wasser 0.01% Max. (Coulometric)
Fieser 04,333
Merck Index 15, 6106
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,177040250
ChargennummerA0472578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog Number177040025,177042500,177040100,177040250
ChargennummerA0464996 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
ChargennummerA0459084 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
ChargennummerA0454615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number177040025,177042500,177040010,177040100,17704024,177040250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butylmethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >