Learn More
tert-Butylmethylether, 99.9 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butylmethylether |
Schmelzpunkt | -110.0 °C |
Dichte | 0.7404 g/ml |
Siedepunkt | 54.0 °C bis 56.0 °C |
Menge | 2.5 l |
Flammpunkt | −28 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.3675 bis 1.3695 |
Prozentgehaltsbereich | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466034 | Analysenzertifikat | 10/09/2024 | 378720100,378720025,378720010 |
A0457574 | Analysenzertifikat | 27/11/2023 | 378720100,378720025,378720010 |
A0457575 | Analysenzertifikat | 17/11/2023 | 378720100,378720025,378720010 |
A0457573 | Analysenzertifikat | 14/11/2023 | 378720100,378720025,378720010 |
A0454726 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 378720100,378720025,378720010 |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl methyl ether
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 %