Learn More
tert.-Butylmethylether, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10172964
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert.-Butylmethylether, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10172964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 L, Glasflasche, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Artikelnummer. 10172964
Marke: Thermo Scientific Acros 428010025
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für UV/VIS-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl methyl ether
Schmelzpunkt -110.0°C
Namenshinweis For spectroscopy
Extinktion 1 cm cell vs HPLC-grade water, 0.097 max. at 255 nm, 0.009 max. at 280 nm, 1 cm cell vs HPLC-grade water at 0 nm
CAS 1634-04-4
Farbe Farblos
Dichte 0.7404g/mL
Siedepunkt 54.0°C to 56.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −28°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3675 to 1.3695
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Rückstand nach Verdampfung 0.0003% max.
Relative Dichte 0.7404
Summenformel C5H12O
Strukturformel (CH3)3COCH3
MDL-Nummer MFCD00008812
UN-Nummer 2398
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Wasser 0.02% max.
Merck Index 15, 6106
Synonym tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
InChI-Schlüssel BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC
IUPAC-Name 2-Methoxy-2-methylpropan
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 99.8%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Artikelnummer428010025
ChargennummerA0471926 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer428010025
ChargennummerA0467042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Artikelnummer428010025
ChargennummerA0453892 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer428010025
ChargennummerA0405216 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer428010025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl methyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert.-Butylmethylether, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >