Learn More
tert-Butylhydroperoxid, 70 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
24.72 CHF - 608.03 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-91-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | C4H10O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 90.12 |
InChI-Schlüssel | CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid |
PubChem CID | 6410 |
ChEBI | CHEBI:64090 |
IUPAC-Name | 2-Hydroperoxy-2-Methylpropan |
SMILES | CC(C)(C)OO |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10703571
|
Thermo Scientific Acros
180340050 |
5 g | Kunststoffflasche |
24.72 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10266090
|
Thermo Scientific Acros
180342500 |
250 g | Kunststoffflasche |
52.96 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10347360
|
Thermo Scientific Acros
180345000 |
500 g | Kunststoffflasche |
57.89 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10649103
|
Thermo Scientific Acros
180340025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
187.94 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11914761
|
Thermo Scientific Acros
180340100 |
10 kg | Kunststofftrommel |
608.03 CHF
10 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-91-2, 7732-18-5 | |
90.12 | |
tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid | |
CHEBI:64090 | |
CC(C)(C)OO |
C4H10O2 | |
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N | |
6410 | |
2-Hydroperoxy-2-Methylpropan |
Spezifikation
tert-Butyl hydroperoxide | |
-2.8°C | |
0.9400g/mL | |
43°C | |
(CH3)3COOH | |
01,IV,1616 | |
15,1573 | |
tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid | |
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N | |
2-Hydroperoxy-2-Methylpropan | |
6410 | |
4.1 mPa.s (20°C) | |
Flüssigkeit |
75-91-2, 7732-18-5 | |
Farblos | |
37.0°C (15.0 mmHg) | |
C4H10O2 | |
1.3860 to 1.3880 | |
01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56 | |
0.94 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents | |
CC(C)(C)OO | |
90.12 | |
CHEBI:64090 | |
90.12 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Verursacht schwere Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Kannallergische Hautreaktionen verursachen.
Lebensgefahr bei Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
BEI BERÜHRUNG DER HAUT (oder des Haars):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-915-7
- tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Organisches Peroxid Typ E & F
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H242-Erwärmung kann Brand verursachen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.