Learn More
Tertbutylwasserstoffmalonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11336659
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tertbutylwasserstoffmalonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336659
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11336659
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26223.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
tert-Butyl hydrogen malonate may be used in the preparation of dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes, hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid, hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Wasserstoffmalonat kann bei der Herstellung von dendritischen Vorläufern zu asymmetrischen Methanofullerenen, Hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-Oxohexanosäure, Hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-Oxopropanosäure verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40052-13-9
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.169
MDL-Nummer MFCD00191886
InChI-Schlüssel NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
PubChem CID 545853
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-3-Oxopropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydrogen malonate
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 90°C (2 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 5 g
Beilstein 1765457
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10242883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/08/2022 ArtikelnummerH26223.06,H26223.14
Chargennummer5004A22W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26223.06,H26223.14
Chargennummer10234857 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26223.06,H26223.14
Chargennummer10140510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26223.06,H26223.14
Chargennummer10217989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerH26223.06,H26223.14
Name des Produkts
Tertbutylwasserstoffmalonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >