Learn More
tert-Butylbromacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11412737
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylbromacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412737
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11412737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14917.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Bromoacetat wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Farbstoffen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und in organischen Verbindungen eingesetzt. Findet Anwendung als Alkylierungsmittel. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von (2-Oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-Essigsäure-tert-Butylester und bei der Synthese von Kollagenasehemmern.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5292-43-3
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000188
InChI-Schlüssel BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC-Name tert-Butyl-2-bromacetat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl bromoacetate
Dichte 1.33
Siedepunkt 175°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Geruch Pungent
Strukturformel BrCH2CO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.445
Menge 50 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 1753010
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10222734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14917.09,A14917.18,A14917.30
Chargennummer10224185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14917.09,A14917.18,A14917.30
ChargennummerJ26P04 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14917.09,A14917.18,A14917.30
Chargennummer10146160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14917.09,A14917.18,A14917.30
Chargennummer10135777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14917.09,A14917.18,A14917.30
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl bromoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl bromoacetate
Name des Produkts
tert-Butylbromacetat, 98%, Thermo Scientific Chemicals >